Merck
COM448685172
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-(3-cyano-2-fluorophenyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3'-chloro-2-fluoro-5'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H7ClFNO/c14-10-4-9(5-11(17)6-10)12-3-1-2-8(7-16)13(12)15/h1-6,17H
Clave InChI
YNAZOQWGNKHNEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4648
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)