Merck
COM448684309
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-9-15-11-8-10(13(17)18-5)6-7-12(11)16(9)14(2,3)4/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
RGHLNYMCIDPRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)