Merck
COM448683836
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-piperazin-1-ylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O/c1-8-7(11)6-10-4-2-9-3-5-10/h9H,2-6H2,1H3,(H,8,11)
Clave InChI
SOTHHBNFPDRYCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9386
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)