COM448680637
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(2-aminoethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-4-5-12-9-3-1-2-8(6-9)7-11/h1-3,6H,4-5,10H2
Clave InChI
XRXLMRKNZYUOND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)