Merck
COM448669901
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentylsulfanyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(cyclopentylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2S/c13-12(14)9-5-7-11(8-6-9)15-10-3-1-2-4-10/h5-8,10H,1-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
LUPXZOGBGAFZNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5958
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)