Merck
COM448668852
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(dimethoxymethyl)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-(dimethoxymethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-13-9(12)8-5-4-7(6-11-8)10(14-2)15-3/h4-6,10H,1-3H3
Clave InChI
JHFUIEBNXZAMMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)