Merck
COM448666942
Combi-Blocks, Inc.
Nepsilon-carbobenzoxy-nalpha-tosyl-l-lysine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
434.51
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2S)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C21H26N2O6S/c1-16-10-12-18(13-11-16)30(27,28)23-19(20(24)25)9-5-6-14-22-21(26)29-15-17-7-3-2-4-8-17/h2-4,7-8,10-13,19,23H,5-6,9,14-15H2,1H3,(H,22,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Clave InChI
XSWGRGGVKUEBSE-IBGZPJMESA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5873
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)