Merck
COM448664892
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.51
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-bromophenyl)hydrazine hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH.H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;;/h1-4,9H,8H2;1H;1H2
Clave InChI
JCRKWXLANBZBLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)