Merck
COM448657523
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Diaminobut-2-enedinitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
108.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2E)-2,3-diamino-2-butenedinitrile
Inchi Code
1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3+
Clave InChI
DPZSNGJNFHWQDC-ONEGZZNKSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)