Merck
COM448655609
Combi-Blocks, Inc.
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
364.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Inchi Code
1S/C12H17F9O2/c13-10(14,15)4-1-7-22-9(3-6-12(19,20)21)23-8-2-5-11(16,17)18/h9H,1-8H2
Clave InChI
YSHMQRMPKFHHFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2042
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)