Merck
COM448645429
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl beta-l-arabinopyranoside
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
Clave InChI
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)