Merck
COM448636155
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxypicolinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methoxy-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-11-5-2-3-6(7(8)10)9-4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Clave InChI
QKEBKDXTQLXCKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-8048
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-8048
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)