Merck
COM448635670
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Sinónimos:
3-bromo-6-hydrazino-2-methylpyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
202.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
WQIMBATZAFAPJX-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)