Merck
COM448635226
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-3-12-7-4-6(9)5-10-8(7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BLNYKLDTGCZLRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)