Merck
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)