Merck
COM448623086
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Dimethyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-dimethyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-13(2)8-4-3-6(14(15)16)5-7(8)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
OIZCWRMHLSZGKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1093
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)