Merck
COM448622934
Combi-Blocks, Inc.
3-Methoxypropyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-Leucinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
336.43
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl (S)-(1-((3-methoxypropyl)amino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H28N2O4/c1-14(2)12-16(17(21)19-10-7-11-23-3)20-18(22)24-13-15-8-5-4-6-9-15/h4-6,8-9,14,16H,7,10-13H2,1-3H3,(H,19,21)(H,20,22)/t16-/m0/s1
Clave InChI
CXHSBLWRRRVSFO-INIZCTEOSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0868
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0868
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)