Merck
COM448622207
Combi-Blocks, Inc.
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
Sinónimos:
6,7-difluoro-1-methyl-1H-benzimidazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6N2F2
Peso molecular:
168.15
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H6F2N2/c1-12-4-11-6-3-2-5(9)7(10)8(6)12/h2-4H,1H3
Inchi Key
PFYZSWKRVVPXTN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)