Merck
COM448622196
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-6-fluoro-1-isopropyl-2-methylbenzimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.13
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C11H12BrFN2/c1-6(2)15-7(3)14-10-4-8(12)9(13)5-11(10)15/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
KBZZQXZLCGOZDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0278
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0278
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)