COM448621762
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Amino-1H-pyrazol-4-yl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-(3-amino-1H-pyrazol-4-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N4/c11-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-13-14-10(9)12/h1-4,6H,(H3,12,13,14)
Clave InChI
ZOAZJOZWKSLYFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)