Merck
COM448620635
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-N-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO3S/c1-15-8-4-7-12-16(13,14)10-6-3-2-5-9(10)11/h2-3,5-6,12H,4,7-8H2,1H3
Clave InChI
INMIIMPWVZAGOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6136
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)