Merck
COM448619953
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-8-iodoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.95
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
Clave InChI
CWBCAHFYCUZWTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3461
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)