Saltar al contenido
COM448619487
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-(3-Bromophenyl)propyl)morpholine
Sinónimos:
4-[3-(3-bromophenyl)propyl]morpholine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H18O1N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
284.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c14-13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-15-7-9-16-10-8-15/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2
Inchi Key
BRDFMYRGMMWEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)