Merck
COM448617159
Combi-Blocks, Inc.
4'-Acetylbiphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4'-acetyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-10(16)11-5-7-12(8-6-11)13-3-2-4-14(9-13)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
VKTBJVVRKRBWDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4841
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4841
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)