Merck
COM448615779
Combi-Blocks, Inc.
4-Isobutoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.04
Número MDL:
Iupac Name
4-isobutoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BF3O3/c1-7(2)6-18-8-3-4-10(12(16)17)9(5-8)11(13,14)15/h3-5,7,16-17H,6H2,1-2H3
Clave InChI
LIMBLWOUXXAMPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7079
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)