Merck
COM448615482
Combi-Blocks, Inc.
3-Isobutoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-isobutoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BF3O4/c1-7(2)6-18-9-3-8(12(16)17)4-10(5-9)19-11(13,14)15/h3-5,7,16-17H,6H2,1-2H3
Clave InChI
CJDCUTJVSGONQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6376
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6376
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)