COM448615312
Combi-Blocks, Inc.
2-(Thiomorpholinomethyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
2-(4-thiomorpholinylmethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BNO2S/c14-12(15)11-4-2-1-3-10(11)9-13-5-7-16-8-6-13/h1-4,14-15H,5-9H2
Clave InChI
PTMSIHHLEIKCOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5852
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)