Merck
COM448613097
Combi-Blocks, Inc.
(4-Cyclohexylpyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-cyclohexylpyrimidin-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2/c14-11(15)9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h6-8,14-15H,1-5H2
Clave InChI
CWJXJRQZZDWOTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0366
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)