COM448613034
Combi-Blocks, Inc.
(2-Cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
(2-cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(3-11)5(8(12)13)2-7(6)10/h1-2,12-13H
Clave InChI
MQZKXUUUSIAJDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)