Merck
COM448611782
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-4-thiocyanatoaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-amino-2-bromophenyl thiocyanate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-9/h1-3H,10H2
Clave InChI
WPPDBNWAJPCNEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1411
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1411
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)