Merck
CIAH998D83E2
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 8-bromo-3-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 8-bromo-3-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-3-16-11(15)9-7(2)14-6-4-5-8(12)10(14)13-9/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LSXLAAMFCFXBKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1352396-33-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0260540.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)