Merck
CIAH98D1F85E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tert-butyl n-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-5-fluorobenzylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15BrFNO2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-8-6-9(14)4-5-10(8)13/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
PXQLCYXERBDSJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1358684-71-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0309138.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)