CIAH98D1F07B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-2h-indazol-5-aminehydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0171575-100MG
112,89 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0171575-100MG
112,89 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(S)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
Clave InChI
SMQZJERKLBLABI-RGMNGODLSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0171575.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)