Merck
CIAH98B92C06
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromo-1-(5-chloropyridin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.39
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-(5-chloro-2-pyridinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO.BrH/c8-3-7(11)6-2-1-5(9)4-10-6;/h1-2,4H,3H2;1H
Clave InChI
LKMXQTDXFUVXFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Salt Data
Hydrobromide
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/145905-09-5.html
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0217384.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)