Merck
CIAH988503C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
415.4+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-7-1-4-5(9)2-10-6(4)3-11-7/h1-3,10H
Clave InChI
INXXPKHKUUMVKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1190310-51-0.html
Boiling point
415.4+-40.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022351.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)