Merck
CIAH987F267E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-Aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12NOP.ClH/c1-11(2,10)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
OAHOSYPEIKFMCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/479353-60-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0128690.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)