Merck
CIAH987F089C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
69,23 €
250 MG
84,14 €
1 G
288,62 €
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0005529-100MG
69,23 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
69,23 €
250 MG
84,14 €
1 G
288,62 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0005529-100MG
69,23 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
648.6C at 760 mmHg
mp
320 C
Iupac Name
3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c10-6-5-4(1-2-7-6)8-3-9-5/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
Clave InChI
ITFPSSOGLQUVLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/3243-24-1.html
Boiling point
648.6C at 760 mmHg
Melting Point
320 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0005529.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)