Merck
CIAH987EE68A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(5-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
1 G
19,17 €
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-W000761-1G
19,17 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
19,17 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-W000761-1G
19,17 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
bp
465.5C at 760 mmHg
Iupac Name
(6-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-8(4-12)10-6/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
RXQCVQKHRKONLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/540516-28-7.html
Boiling point
465.5C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W000761.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)