Merck
CIAH987EDD21
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
KHWGWQQVNONIPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22518-24-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0432816.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)