Merck
CIAH987ED07F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2R)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
JVGVDSSUAVXRDY-MRVPVSSYSA-N
temp. de almacenamiento
RT, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89919-57-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0119804.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)