Merck
CIAH987ECDDE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate
Seleccione un Tamaño
100 MG
53,25 €
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0105686-100MG
53,25 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
53,25 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
801.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0105686-100MG
53,25 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Inchi Code
1S/2C11H8N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-6,8-9H;1-8H;;/q;;;-1;+5
Clave InChI
CQWXPOMVNLJTOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Phosphate
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/106294-60-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0105686.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)