Merck
CIAH987EBAEA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 3-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-9-4-3-7(6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
LIBNHIYBEVBSKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1797255-52-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0049072.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)