CH6458424161
Chem Impex International, Inc.
3-Fmoc-4-diaminobenzoic acid
About This Item
mp
> 237 C (dec.)
Iupac Name
3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-aminobenzoic acid
Inchi Code
1S/C22H18N2O4/c23-19-10-9-13(21(25)26)11-20(19)24-22(27)28-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-11,18H,12,23H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clave InChI
LRLZBKSOHQLVRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-fmoc-4-diaminobenzoic-acid/20276?cid=1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)