Merck
CH6371383664
Chem Impex International, Inc.
(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
61-67 C
Iupac Name
(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-8(6-10)12-5-3-2-4-9(12)11-7/h2-5H,6,10H2,1H3
Clave InChI
XMHJAFWCJJRDBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow crystals
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-methyl-imidazo-1-2-a-pyridin-3-yl-methylamine/10386?cid=0
Melting Point
61-67 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-methyl-imidazo-1-2-a-pyridin-3-yl-methylamine/10386?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)