Merck
C12H94457AC9
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-7-fluoro-3-iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
412.98
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 6-bromo-7-fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7BrFIN2O2/c1-2-17-10(16)8-9(13)15-4-5(11)6(12)3-7(15)14-8/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
AFEHIDBGTQYTEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11803
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)