Merck
C12H316CEFC9
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-6-methyl-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-fluoro-6-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-5-2-6-8(3-7(5)10)11-4-12-9(6)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
Clave InChI
GPUIJBWDORWOPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)