Merck
C12H316CEFB8
Chemcia Scientific, LLC
8-Fluoro-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-fluoro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)13-7(4)10/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
Clave InChI
OMZWXLZTWRYIJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)