Merck
C12H316CEFB5
Chemcia Scientific, LLC
7-Methyl-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-methyl-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3,(H4,10,11,12,13)
Clave InChI
ZUDXJVZWJQHECN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5790
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5790
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)