Merck
C12H316CEEC4
Chemcia Scientific, LLC
1-(2-Amino-4-bromo-5-fluoro-phenyl)-ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-amino-4-bromo-5-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c1-4(12)5-2-7(10)6(9)3-8(5)11/h2-3H,11H2,1H3
Clave InChI
PORVOUVGROIGTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5244
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)