C12H316CECF9
Chemcia Scientific, LLC
6-Amino-3-iodo-2-methyl-benzoic acid
About This Item
Iupac Name
6-amino-3-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
NWUJRNVBMONXGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)